Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955921-1G OR955921-250MG
APOSOR955921-1GEA 374 EUR
APOSOR955921-1G APOSOR955921-250MG
Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12407235
Núm. CAS: 98406-04-3