Methyl 3-isopropoxybenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR955972-1G OR955972-5G
APOSOR955972-1GEA 270 EUR
APOSOR955972-1G APOSOR955972-5G
Methyl 3-isopropoxybenzoate 95%
Methyl 3-isopropoxybenzoate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.227 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01922057
Núm. CAS: 350989-42-3