Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR955980-1G OR955980-250MG OR955980-5G
APOSOR955980-1GEA 319 EUR
APOSOR955980-1G APOSOR955980-250MG APOSOR955980-5G
Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate 96%
Methyl 4-chloro-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Formula: C₈H₆Cl₂O₄S
MW: 269,102 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09816501
Núm. CAS: 1000933-19-6
UN: 3261
ADR: 8,III