Methyl (2R)-2-aminopent-4-ynoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR956016-1G OR956016-250MG
APOSOR956016-1GEA 806 EUR
APOSOR956016-1G APOSOR956016-250MG
Methyl (2R)-2-aminopent-4-ynoate 97%
Methyl (2R)-2-aminopent-4-ynoate
Formula: C₆H₉NO₂
MW: 127,141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18252702
Núm. CAS: 78342-50-4