3-Cyano-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR956107-1G OR956107-5G
APOSOR956107-1GEA 270 EUR
APOSOR956107-1G APOSOR956107-5G
3-Cyano-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
3-Cyano-1H-indole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07776626
Núm. CAS: 889942-85-2