5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR956120-1G OR956120-250MG
APOSOR956120-1GEA 79.9 EUR
APOSOR956120-1G APOSOR956120-250MG
5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₅NO₃
MW: 139,109 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09754206
Núm. CAS: 7126-51-4