4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-((Methylsulphonyl)methyl)benzonitrile
OR956194-1G OR956194-5G
APOSOR956194-1GEA 179 EUR
APOSOR956194-1G APOSOR956194-5G
4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₉NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15201679
Núm. CAS: 161417-56-7