2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR956198-1G OR956198-5G
APOSOR956198-1GEA 290 EUR
APOSOR956198-1G APOSOR956198-5G
2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₉NO₂S
MW: 195.238 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19257810
Núm. CAS: 25195-58-8