(S)-b-Amino-2-chloro-benzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR956203-1G OR956203-250MG
APOSOR956203-1GEA 1080 EUR
APOSOR956203-1G APOSOR956203-250MG
(S)-b-Amino-2-chloro-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-2-chloro-benzeneethanol
Formula: C₈H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09253611
Núm. CAS: 213990-63-7