Ethyl 2-amino-6-chlorobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR956410-5G
APOSOR956410-5GEA 144 EUR
APOSOR956410-5G
Ethyl 2-amino-6-chlorobenzoate 95%
Ethyl 2-amino-6-chlorobenzoate
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,634 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275014
Núm. CAS: 172217-11-7