2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)cyclohexanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR956501-1G OR956501-250MG
APOSOR956501-1GEA 828 EUR
APOSOR956501-1G APOSOR956501-250MG
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)cyclohexanone 95%
2-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)cyclohexanone
Formula: C₁₁H₁₉NO
MW: 181,275 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16825284
Núm. CAS: 82087-52-3