b-Amino-2-chlorobenzenepropanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR956559-1G OR956559-250MG
APOSOR956559-1GEA 314 EUR
APOSOR956559-1G APOSOR956559-250MG
b-Amino-2-chlorobenzenepropanol 97%
b-Amino-2-chlorobenzenepropanol
Formula: C₉H₁₂ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10034618
Núm. CAS: 37844-07-8