Spiro[3.5]nonane-1,3-dione ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR956620-100MG OR956620-50MG
APOSOR956620-100MGEA 424 EUR
APOSOR956620-100MG APOSOR956620-50MG
Spiro[3.5]nonane-1,3-dione ≥98%
Spiro[3.5]nonane-1,3-dione
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110994
Núm. CAS: 455264-97-8