2,3,4-Trichloropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR956973-1G OR956973-250MG OR956973-5G
APOSOR956973-1GEA 48 EUR
APOSOR956973-1G APOSOR956973-250MG APOSOR956973-5G
2,3,4-Trichloropyridine 98%
2,3,4-Trichloropyridine
Formula: C₅H₂Cl₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22576127
Núm. CAS: 55934-02-6