6-Chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR956975-1G OR956975-5G
APOSOR956975-1GEA 328 EUR
APOSOR956975-1G APOSOR956975-5G
6-Chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine 95%
6-Chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170,593 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16622016
Núm. CAS: 57744-68-0