(2-Chlorobenzyl)propylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR956996-1G OR956996-5G
APOSOR956996-1GEA 219 EUR
APOSOR956996-1G APOSOR956996-5G
(2-Chlorobenzyl)propylamine 95%
(2-Chlorobenzyl)propylamine
Formula: C₁₀H₁₄ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07405978
Núm. CAS: 807343-03-9