5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR956999-1G OR956999-250MG
APOSOR956999-1GEA 342 EUR
APOSOR956999-1G APOSOR956999-250MG
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran 95%
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran
Formula: C₈H₇ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01566475
Núm. CAS: 76429-69-1