5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR9570-1G OR9570-5G
APOSOR9570-1GEA 93.1 EUR
APOSOR9570-1G APOSOR9570-5G
5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide 97%
5-Bromo-N-cyclopropyl-2-methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₁₀H₁₂BrNO₃S
Pto. de fusión: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235093
Núm. CAS: 1000339-35-4