1-Chloro-4-(propan-2-yloxy)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-Chloro-4-isopropoxybenzene
OR957008-1G
OR957008-250MG
APOSOR957008-1GEA
487
EUR
APOSOR957008-1G
APOSOR957008-250MG
1-Chloro-4-(propan-2-yloxy)benzene 95%
1-Chloro-4-(propan-2-yloxy)benzene
Formula:
C₉H₁₁ClO MW: 170,636 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070779 Núm. CAS: 51241-43-1 |