5-Chloro-2-(propan-2-yloxy)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Chloro-2-isopropoxypyridine
OR957010-1G
APOSOR957010-1GEA 178 EUR
APOSOR957010-1G
5-Chloro-2-(propan-2-yloxy)pyridine 95%
5-Chloro-2-(propan-2-yloxy)pyridine
Formula: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14705787
Núm. CAS: 282723-23-3