3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9571-1G OR9571-5G
APOSOR9571-1GEA 241 EUR
APOSOR9571-1G APOSOR9571-5G
3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid 96%
3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid
Formula: C₈H₁₃BN₂O₄S
MW: 244,076 g/mol
Pto. de fusión: 129…132 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235107
Núm. CAS: 277295-50-8