6-Ethylpyridin-3-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR957164-1G OR957164-250MG
APOSOR957164-1GEA 314 EUR
APOSOR957164-1G APOSOR957164-250MG
6-Ethylpyridin-3-amine 95%
6-Ethylpyridin-3-amine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111131
Núm. CAS: 126553-00-2