2-Methoxypyridin-3-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR957423-5G
APOSOR957423-5GEA 84.1 EUR
APOSOR957423-5G
2-Methoxypyridin-3-ol 95%
2-Methoxypyridin-3-ol
Formula: C₆H₇NO₂
MW: 125,125 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00457990
Núm. CAS: 13472-83-8