3-(Chloromethyl)phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR957448-1G OR957448-5G
APOSOR957448-1GEA 330 EUR
APOSOR957448-1G APOSOR957448-5G
3-(Chloromethyl)phenol 95%
3-(Chloromethyl)phenol
Formula: C₇H₇ClO
MW: 142,583 g/mol
Pto. Ebullición: 105…110 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658536
Núm. CAS: 60760-06-7
UN: 3265
ADR: 8,III