2-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR957466-1G OR957466-5G
APOSOR957466-1GEA 400 EUR
APOSOR957466-1G APOSOR957466-5G
2-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
2-[(Ethylamino)methyl]phenol
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,206 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09929100
Núm. CAS: 108206-05-9