3-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR957500-1G OR957500-5G
APOSOR957500-1GEA 223 EUR
APOSOR957500-1G APOSOR957500-5G
3-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde 96%
3-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136,148 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16999707
Núm. CAS: 60549-26-0