4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2(1H)-pyridinone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR957596-1G OR957596-250MG OR957596-5G
APOSOR957596-1GEA 178 EUR
APOSOR957596-1G APOSOR957596-250MG APOSOR957596-5G
4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2(1H)-pyridinone 95%
4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2(1H)-pyridinone
Formula: C₇H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11113422
Núm. CAS: 4664-13-5