Methyl 4-hydroxy-2-methoxybenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR957607-1G OR957607-250MG
APOSOR957607-1GEA 226 EUR
APOSOR957607-1G APOSOR957607-250MG
Methyl 4-hydroxy-2-methoxybenzoate 97%
Methyl 4-hydroxy-2-methoxybenzoate
Formula: C₉H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203815
Núm. CAS: 28478-46-8