4-Hydroxy-N-isopropylbenzamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR957668-1G OR957668-5G
APOSOR957668-1GEA 270 EUR
APOSOR957668-1G APOSOR957668-5G
4-Hydroxy-N-isopropylbenzamide 95%
4-Hydroxy-N-isopropylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00563307
Núm. CAS: 83191-67-7