3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR957791-1G OR957791-5G
APOSOR957791-1GEA 449 EUR
APOSOR957791-1G APOSOR957791-5G
3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid 98%
3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09749938
Núm. CAS: 49843-49-4