4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 4-hydroxybenzylcarbamate
OR957792-1G OR957792-5G
APOSOR957792-1GEA 97.3 EUR
APOSOR957792-1G APOSOR957792-5G
4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected 96%
4-(Aminomethyl)phenol, N-BOC protected
Formula: C₁₂H₁₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18206146
Núm. CAS: 149505-94-2