4-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR957923-1G
APOSOR957923-1GEA 157 EUR
APOSOR957923-1G
4-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 95%
4-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
Formula: C₆H₅Cl₂N·ClH
MW: 198,478 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234868
Núm. CAS: 119396-04-2