2-Chloro-5-isopropoxypyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR957933-1G OR957933-250MG
APOSOR957933-1GEA 150 EUR
APOSOR957933-1G APOSOR957933-250MG
2-Chloro-5-isopropoxypyridine 95%
2-Chloro-5-isopropoxypyridine
Formula: C₈H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19689743
Núm. CAS: 1204483-99-7