4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR957980-100MG
OR957980-250MG
APOSOR957980-100MGEA
30.6
EUR
APOSOR957980-100MG
APOSOR957980-250MG
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzoic acid 95+%
4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₇BrO₃ MW: 231,043 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11977384 Núm. CAS: 670256-21-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...