4-Butyl-2-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR957993-5G
APOSOR957993-5GEA 121 EUR
APOSOR957993-5G
4-Butyl-2-nitroaniline 95%
4-Butyl-2-nitroaniline
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
MW: 194,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23725964
Núm. CAS: 3663-22-7