N-Isopropylbenzenesulphonamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958001-1G OR958001-250MG
APOSOR958001-1GEA 165 EUR
APOSOR958001-1G APOSOR958001-250MG
N-Isopropylbenzenesulphonamide 95%
N-Isopropylbenzenesulphonamide
Formula: C₉H₁₃NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00591077
Núm. CAS: 5339-69-5