3,6-Dimethylpicolinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958005-1G OR958005-250MG
APOSOR958005-1GEA 487 EUR
APOSOR958005-1G APOSOR958005-250MG
3,6-Dimethylpicolinic acid 95%
3,6-Dimethylpicolinic acid
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12401109
Núm. CAS: 83282-46-6