3-Hydroxy-3-methylhexanoic acid 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR958055-1G OR958055-250MG
APOSOR958055-1GEA 288 EUR
APOSOR958055-1G APOSOR958055-250MG
3-Hydroxy-3-methylhexanoic acid 95%
3-Hydroxy-3-methylhexanoic acid
Formula: C₇H₁₄O₃
MW: 146.184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779366
Núm. CAS: 58888-76-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR