Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-(2,4-Dihydroxyphenyl)propionate, Methyl-3-(2,4-dihydroxy phenyl) propanoate
OR958061-1G OR958061-5G
APOSOR958061-1GEA 87 EUR
APOSOR958061-1G APOSOR958061-5G
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate 95%
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19441070
Núm. CAS: 17422-90-1