2,4-Bis(methylthio)pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958110-1G OR958110-250MG
APOSOR958110-1GEA 77 EUR
APOSOR958110-1G APOSOR958110-250MG
2,4-Bis(methylthio)pyrimidine 95%
2,4-Bis(methylthio)pyrimidine
Formula: C₆H₈N₂S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18974850
Núm. CAS: 5909-26-2