(4S)-6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR958124-250MG OR958124-1G
APOSOR958124-250MGEA 242 EUR
APOSOR958124-250MG APOSOR958124-1G
(4S)-6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
(4S)-6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
Formula: C₉H₁₀ClNO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24435622
Núm. CAS: 1956436-48-8