3-Methoxy-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4h)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958138-1G OR958138-5G
APOSOR958138-1GEA 24.4 EUR
APOSOR958138-1G APOSOR958138-5G
3-Methoxy-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4h)-one 95%
Formula: C₄H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09744038
Núm. CAS: 135302-13-5