2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958166-1G OR958166-250MG
APOSOR958166-1GEA 387 EUR
APOSOR958166-1G APOSOR958166-250MG
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanamine hydrochloride 95%
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀N₄·ClH
MW: 198,653 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739061
Núm. CAS: 2690-84-8