5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958186-1G OR958186-250MG
APOSOR958186-1GEA 139 EUR
APOSOR958186-1G APOSOR958186-250MG
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride 95%
5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO·ClH
MW: 199,677 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09026772
Núm. CAS: 1073968-65-6