Ethyl 2-(2-hydroxyphenoxy)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958223-1G OR958223-5G
APOSOR958223-1GEA 71.2 EUR
APOSOR958223-1G APOSOR958223-5G
Ethyl 2-(2-hydroxyphenoxy)acetate 95%
Ethyl 2-(2-hydroxyphenoxy)acetate
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00547114
Núm. CAS: 99186-63-7