tert-Butyl 2-methyl-1-oxopropan-2-ylcarbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl (2-methyl-1-oxopropan-2-yl)carbamate
OR958229-1G OR958229-5G
APOSOR958229-1GEA 87 EUR
APOSOR958229-1G APOSOR958229-5G
tert-Butyl 2-methyl-1-oxopropan-2-ylcarbamate 97%
tert-Butyl 2-methyl-1-oxopropan-2-ylcarbamate
Formula: C₉H₁₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09751786
Núm. CAS: 109608-77-7