4-tert-Butyl-2-chloropyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-(tert-Butyl)-2-chloropyrimidine
OR958233-1G
OR958233-250MG
APOSOR958233-1GEA
459
EUR
APOSOR958233-1G
APOSOR958233-250MG
4-tert-Butyl-2-chloropyrimidine 95%
4-tert-Butyl-2-chloropyrimidine
Formula:
C₈H₁₁ClN₂ MW: 170,639 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12402334 Núm. CAS: 66522-06-3 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)