N,N-Diethyl-3-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958268-1G OR958268-250MG
APOSOR958268-1GEA 179 EUR
APOSOR958268-1G APOSOR958268-250MG
N,N-Diethyl-3-nitroaniline 95%
N,N-Diethyl-3-nitroaniline
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024459
Núm. CAS: 2216-16-2