2-Cyclopropylaminonicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958277-10G OR958277-5G
APOSOR958277-10GEA 58 EUR
APOSOR958277-10G APOSOR958277-5G
2-Cyclopropylaminonicotinic acid 95%
2-Cyclopropylaminonicotinic acid
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11106728
Núm. CAS: 639807-18-4