6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR958317-100G
APOSOR958317-100GEA 133 EUR
APOSOR958317-100G
6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one 95%
6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one
Formula: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,254 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953433
Núm. CAS: 14818-35-0